Learn More
Salpetersäure, DILUT-IT-Konzentrat, 1.0 M, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10113001 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Zur Verdünnung auf 1 l
Verpackung:
LDPE-Ampulle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113001 Zur Verdünnung auf 1 l LDPE-Ampulle 1 Stück
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10113001
Marke: JT Baker 4868
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Schnelle und präzise Zubereitung frischer und zuverlässiger Standardlösungen Nitric Acid, DILUT-IT Concentrate, 1.0M, J.T.Baker™ ist ein vorgemischtes volumetrisches Konzentrat zur Verdünnung auf 1 l, das sich ideal für die Titrimetrie und andere Formen nasschemischer Analysen eignet.
DILUT-IT-Lösungen haben sich mit schnellen, präzisen Ergebnissen in den Bereichen Biowissenschaften und pharmazeutische Qualitätskontrolle bewährt. Volumetrisches Konzentrat einfach auf 1 Liter verdünnen (sorgfältig gemäß den Anweisungen im Lieferumfang), und die resultierende Lösung hat dann eine genaue Normalität in ±0.1 %.
  • Höhere Produktivität: Vermeiden Sie teure, zeitaufwändige Schritte, wie die Auswahl und Analyse von Ausgangsreagenzien sowie das Wiegen und die Standardisierung der endgültigen Lösung
  • Platzsparend: Produkte benötigen für gebrauchsfertige Lösungen nur ein Zehntel des Platzbedarfs
  • Niedrigere Versandkosten: Sie geben dank des reduzierten Gewichts und der Verpackungsgröße eines Konzentrats weniger Geld für den Versand aus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salpetersäure
Farbe Farblos
CAS 7697-37-2
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 83 °C
Konzentration 1 mol/l
Dichte 1.2 g/cm3
Geruch Stechend
Verpackung LDPE-Ampulle
Menge Zur Verdünnung auf 1 l
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formelmasse 63.01 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.