Learn More
Salpetersäure, Umweltprobenanalyse-Gütegrad, 67 bis 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471497 500 ml 500 Milliliter
15481497 2,5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15471497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038747.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Main commercial usage is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It implies in the applications for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds. Nitric acid indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors, and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Aussehen Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 121 °C
Dichte 1,41
Geruch Stechend
Dampfdruck 23 hPa (17 mmHg) bei 20 °C.
Prozentgehaltsbereich 67-70%
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssige, einzelne Quarzdestillation mit Unterkochung
Löslichkeitsinformationen Miscible in water and ether.
Formelmasse 63.01
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:69,0%; Wasser:31,0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, 67-70%
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Faresætning
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sikkerhedssætning
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.