Learn More
Salpetersäure, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Plastic Bottle
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
– Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
Siedepunkt | 122°C (1.013 hPa) |
CAS Min. % | ≥30.00%, ≥50.00% |
CAS Max. % | <50.00%, <70.00% |
Verpackung | Plastic Bottle |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Semiconductor grade acid |
Menge | 2.5 L |
Summenformel | HNO3 |
Physikalische Form | Liquid |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |