Learn More
Salpetersäure-Lösung, 0.1 mol/l, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salpetersäurelösung |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 7697-37-2 |
| Summenformel | HNO3 |
| Konzentration | 0.1 M (0.1 N) |
| MDL-Nummer | MFCD00011349 |
| InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| IUPAC-Name | Salpetersäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid 1M Volumetric Solution (SOL 118)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.