Learn More
Salpetersäure-Lösung, 65 %, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 122 °C |
| Schmelzpunkt | -32 °C |
| Material | 65+ % HNO3 |
| Dichte | 1.39 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Geruch | Spezifisch |
| pH | <1 |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salpetersäure 65% Rst.
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid 65%