Learn More
Nitric Acid, ULTREX II Ultrapure Reagent, J.T.Bakertrade;
Artikelnummer. 10128300 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
6/Cs.
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10128300 500 mL 6/Cs. 500 Milliliter
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10128300
Marke: Avantor J.T.Baker 6901.0500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 83°C
Dichte 1.4g/cm3
Verpackung 6/Cs.
Prozentgehaltsbereich 67 to 70%
Menge 500 mL
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
UN-Nummer 2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formelmasse 63.01
Güte ULTREX™ II Ultrapure Reagenz