Learn More
Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Artikelnummer. 12603077 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
Zusammensetzung:
Purified with BSA and Azide
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
12603077 100 μL Purified with BSA and Azide 100 Mikroliter
12613077 500 μL Purified with BSA and Azide 500 Mikroliter
12673067 1 mL Purified with BSA and Azide 1 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 12603077
Marke: Epredia RB1605P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
NOS oxidizes a guanidine nitrogen of arginine releasing nitric oxide in the form of a free radical and citrulline. Nitric oxide thus generated acts as a messenger in diverse functions including vasodilation neurotransmission, anti-tumor and anti-pathogenic activities.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rat, Mouse and Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from the C-terminus of iNOS from activated mouse macrophages
Molecular Weight: 130kDa
Postitive Control: Rat lung
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Purified with BSA and Azide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide derived from the C-terminus of iNOS from activated mouse macrophages
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG