Learn More
Meditrade™ Nitril™ NextGen™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Beschreibung
- Einweg-Untersuchungshandschuhe
- Nitril
- Nicht steril
- Puderfrei
- Latexfrei
- Texturiert
- Gerolltes Bündchen
- Beidhändig
- AQL 1,5
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC: Klasse 1; PSA-Kategorie III; Lebensmittelkonformität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004 (nur blau) |
| Beschreibung | Blaue Einweghandschuhe aus Nitril |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | S |
| Dicke (metrisch) | 0,060 mm Manschette, 0,070 mm Handfläche, 0,100 mm Finger |
| Modell | 1283S |