Learn More
Ansell Nitrilite™ 93-311 Serie Natur-Nitrilhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11736733 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
7
8
Klein
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11736733 10 1000 Stück
11706733 7 1000 Stück
11716733 8 -
12336347 Klein -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11736733 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 93311100
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt in einer kontrollierten, pulverfreien Umgebung, mit außergewöhnlich niedrigen Gehalten an extrahierbaren Stoffen und Partikeln.
  • 100 % Nitrilpolymer verhindert das Risiko von Allergien im Zusammenhang mit Latexprotein
  • Nitrilbeschichtung
  • Texturiertes Fingerspitzen-Griffdesign
  • Rollrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Norm CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 2.5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 0,0067 in.
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0,0067 in.
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektronikmontage, Umgang mit empfindlichen Teilen und Materialien
Menge 1000 Paare
Beständig gegen Spritzwasserbeständigkeit
Serie 93-311