Learn More
Nitrilotriessigsäure (ACS-zertifiziert), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10553145 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10553145 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
10316843 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553145
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Nitrilotriessigsäure ist ein Chelat- und Komplexbildner. Für den Aufbau von synthetischen Detergenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-13-9
Summenformel C6H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
MDL-Nummer MFCD00004287
InChI-Schlüssel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-Name 2-[Bis(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic Acid
Schmelzpunkt 245°C
Farbe Weiß
pH 2.3
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel N(CH2COOH)3
Menge 1 kg
Merck Index 15, 6665
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte ACS-zertifiziert
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.