Learn More
Nitrilotriessigsäure, Mikromol™
Product Code. 30050281
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30050281 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30050281 Supplier Mikromol Supplier No. MM0886.010100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nitrilotriessigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic Acid
CAS 139-13-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrilotriacetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nitrilotriacetic Acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[Bis(carboxymethyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Menge 100 mg
Formelmasse 191,043 g/mol