Learn More
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10498290
Marke: Thermo Scientific Acros 147840250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nitrilotriessigsäure, Trisodiumsalz, Monohydrat (CAS-Nr. 18662-53-8), gilt als nicht genotoxische Verbindung mit karzinogener Wirkung und wird als Induktor der Tumorigenese in Laborstudien unter Verwendung von Tiermodellen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Nitrilotriessigsäure, Trisodiumsalz, Monohydrat gilt als nicht genotoxische Verbindung mit karzinogener Wirkung
• Diese Verbindung hemmt die Gap-Junction-Kommunikation zwischen Lungenfibroblasten des chinesischen Hamsters.
Anwendungen
• Nitrilotriessigsäure-Trinatriumsalz-Monohydrat kommt häufig in Laborexperimenten zum Einsatz, da es den tumorerzeugenden Prozess induzieren kann.
• Es wurde bei In-vivo-Experimenten als Induktor von Blasen- und Nierentumoren in Tiermodellen verwendet.
• Dient als Chelatbildner, der Koordinationsverbindungen mit Metallionen (Chelaten) bildet
Literaturnachweise
Malcolm, A.; Mills, L. Inhibition of gap-junctional intercellular communication between Chinese hamster lung fibroblasts by di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and trisodium nitrilotriacetate monohydrate (NTA).Cell Biology and Toxicology.1989, 5, 145–153.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18662-53-8
Summenformel C6H6NNa3O6·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 275.09
InChI-Schlüssel HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
PubChem CID 29194
IUPAC-Name Trinatrium;2-[bis(carboxylatomethyl)amino]acetat;hydrat
SMILES C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Schmelzpunkt >320.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel N(CH2CO2Na)3·H2O
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 484g/L (25°C)
Formelmasse 275.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate