Learn More
Hach Lange™ Nitrit-Küvettentests
Artikelnummer. 10267792
Click to view available options
Bereich:
0,6 bis 6 mg/l NO3-N
0.015 to 0.6 mg/L NO2-N, 0.05 to 2.0 mg/L NO2
Packungsgröße:
0.30 Kilogramm
Artikelnummer. 10267792
Marke: Hach Lange™ LCK341
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die vordosierten Reagenzien gewährleisten maximale Sicherheit. Anwenderfreundliche und photometrische Auswertung im vollausgestatteten Komplettpaket. Gemäß den aktuellen Verordnungen offiziell zugelassen. Umweltfreundlich durch weniger Chemikalien.
  • Nitrit-Küvettentest 0.015 bis 0.6 mg/l NO2-N
  • Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800-, DR5000-Instrumenten
  • Zertifizierung gemäß EN ISO 26777, DIN 38405 D10
  • Präzise und zuverlässige Messwerte
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien
  • Diazotierungmethode
  • 23 Monate haltbar ab Produktionsdatum
  • Messbereich: 0.015 – 0.6 mg/l NO2-N
  • Messbereich (2): 0.05 bis 2 mg/l NO2
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 0.015 to 0.6 mg/L NO2-N, 0.05 to 2.0 mg/L NO2
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Testmethode Diazotierung
Typ Nitrit-Küvettentest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid