Learn More
Hach Lange™ Nitrit-Küvettentests
Click to view available options
Bereich:
0,6 bis 6 mg/l NO3-N
0.015 to 0.6 mg/L NO2-N, 0.05 to 2.0 mg/L NO2
Packungsgröße:
0.30 Kilogramm
Beschreibung
- Nitrit-Küvettentest 0.015 bis 0.6 mg/l NO2-N
- Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800-, DR5000-Instrumenten
- Zertifizierung gemäß EN ISO 26777, DIN 38405 D10
- Präzise und zuverlässige Messwerte
- Praktische und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien
- Diazotierungmethode
- 23 Monate haltbar ab Produktionsdatum
- Messbereich: 0.015 – 0.6 mg/l NO2-N
- Messbereich (2): 0.05 bis 2 mg/l NO2
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 0.015 to 0.6 mg/L NO2-N, 0.05 to 2.0 mg/L NO2 |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 25 °C |
| Testmethode | Diazotierung |
| Typ | Nitrit-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid