Learn More
Nitrit-Standard für Ionenchromatographie(IC) 1 mg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Beschreibung
- Ionenchromatographie-Referenzstandard, Ionenchromatographie-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Ionenchromatographie-Standards behandelt) und vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Alle Messunsicherheiten für das Produkt werden nach den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten auf der Vertrauensebene in 95 % ausgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Matrix: H₂O |
| Verpackung | HDPE dreifach ausgelaugt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nitrit |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Verfahren | Ionenchromatographie, Anionenmessung |
| Element | Nitrit |
| Menge | 100 ml |