Learn More
Nitrit-Standardlösung, WTW™
Artikelnummer. 11793976
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11793976 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11793976
Marke: WTW 250477
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Nitrit-Standardlösungen sind qualitativ hochwertige, kostengünstige und programmierbare Lösungen für die automatische und zuverlässige Reinigung von Nitritmodulen.
  • Reinigungslösungen für die automatische und zuverlässige Reinigung von Nitritmodulen
  • Automatische Reinigung für zuverlässige Messungen
  • Standardlösungen als Stammlösung zur Verdünnung für fehlerfreie analytische Qualitätssicherung (AQA) bei der Routine- und Wasseranalyse
  • Hohe Qualität mit Chargenzertifikat
  • Kostengünstig als Stammlösung
  • Programmierbare AQA
  • Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Lösung enthält Nitrit
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 mg/l
Farbe Farblos
pH 7
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeit Wasserlöslich bei 20 °C
Menge 500 ml