Learn More
Nitrit-Standardlösung, Chem Lab™
Specifications
Specifications
| Rückführbarkeit auf NIST | Referenzstandards gemäß NIST SRM 136 F |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | Die Lösung enthält 1000 μg/ml NO2- |
| Farbe | Farblos |
| pH | ±9 |
| Siedepunkt | 100 C |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Menge | 500 ml |