Learn More
WTW™ CT 1.0 - 90.0 mg/l NO2-N NO2 00609 .
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 3,3 bis 295,2 mg/l |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Typ | Reagenzien-Testkit für Nitrit (NO2) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- nitrit-küvettentest methode
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: dipotassium disulphate