Learn More
WTW™ Nitrit-Test-Kits
Beschreibung
- Nitrit (Nosub2/sub)2) Zelle Testkit
- Dieser Test ist sehr genau und einfach einsetzbar.
- Zur Verwendung mit PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometern
- Für Abwasser, Boden- und Oberflächenwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Lebensmittel und Böden nach entsprechender Probenvorbereitung
- Griess-Reaktionsmethode
- Photometrische Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Griess-Reaktion |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Grund- und Oberflächenwasser, Trinkwasser, Meerwasser, Lebensmittel und Böden nach der entsprechenden Probenvorbereitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 25 |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Nitrit (NO2)-Zelltestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitrite Cell Test N5/25 Method: photometric 0.010 - 0.700 mg/l NO
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfanilic acid, N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride