Learn More
Ansell BioClean™ Nerva™ extra lange Nitril-Cleanroom-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Extralänge von 16 in. für Schutz bis zum Ellenbogen
- Beidhändig
- Nicht steril
- Texturiert, puderfrei, latexfrei
- ESD-Eigenschaften
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
- Gerolltes Bündchen
- Partikelarme, leicht aufreißbare Verpackung
- Doppelt überziehbar
- Ideal für kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Produktion und Herstellung, Labor und Forschung
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Compliance
Handschuhnorm EN420:2003, Europäische Norm für medizinische Handschuhe EN455 (Teile 1, 2 und 3) sowie EN374-1, 2 und 3:2003.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III |
| Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 0,65 |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |