Learn More
Ansell BioClean™ Nerva™ extra lange Nitril-Cleanroom-Handschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15278188
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15278188
Marke: Ansell BNALXXL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrilhandschuhe, die einen chemischen Schutz in Ellenbogenlänge bieten
  • Extralänge von 16 in. für Schutz bis zum Ellenbogen
  • Beidhändig
  • Nicht steril
  • Texturiert, puderfrei, latexfrei
  • ESD-Eigenschaften
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
  • Gerolltes Bündchen
  • Partikelarme, leicht aufreißbare Verpackung
  • Doppelt überziehbar
  • Ideal für kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Produktion und Herstellung, Labor und Forschung
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Compliance
Handschuhnorm EN420:2003, Europäische Norm für medizinische Handschuhe EN455 (Teile 1, 2 und 3) sowie EN374-1, 2 und 3:2003.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 2XL
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BNAL-XXL
Serie BioClean™ Nerva BNAL
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm