Learn More
Ansell Bioclean Advance™ Handschuhe
Artikelnummer. 15248098
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15248098 7,5 200 Paare
15218098 6 200 Paare
12705795 6,5 200 Paare
15238098 7 200 Paare
12735795 8 200 Paare
15268098 8,5 200 Paare
12755795 9 200 Paare
15288098 10 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15248098 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BASL7.5
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anatomisch geformt und doppelt überziehbar konzipiert. Nitritex™ BioClean Advance™ sterile Latexhandschuhe bieten außergewöhnliche Flexibilität und Komfort. Diese naturfarbenen, extra langen, handspezifischen Reinraumhandschuhe verfügen über eine texturierte Oberfläche für besseren Halt und einen Rollrand.
Die puderfreien, handspezifischen Latexhandschuhe sind anatomisch geformt und für das Tragen eines zweiten Handschuhpaars ausgelegt.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Mittlere Armlänge von 300 mm (12 in.) für zusätzlichen Schutz
  • Puderfreies Latex bietet außergewöhnlichen Komfort und Flexibilität
  • Doppelt überziehbar
  • Anatomische, handspezifische Form für maximalen Komfort
  • Texturierte Oberfläche für besseren Halt
  • Rollrand für Stabilität am Arm
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
  • 1.5 Lochfreiheit
  • Zertifizierte Qualität
    • EU GMP Klasse A, verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
    • Kategorie 3 – Persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design
    • Entspricht der Handschuhnorm EN420:2003
    • Europäische medizinische Handschuhnorm EN455 (Teil 1, 2 & 3) und EN374-1, 2 & 3:2003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen ISO Baureihe 4
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell Gehäuse BASL75
Serie BioClean™ Advance BASL
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm