Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15248168
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15248168 Klein 1000 Stück
15238168 Extraklein 1000 Stück
15258168 Mittel 1000 Stück
15268168 Groß 1000 Stück
15278168 Extragroß 1000 Stück
15288168 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15248168 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BIOTACS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 €
    246.78 € / 1000 Stück
    Sparen 138.22 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-10-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die latexfreien, puderfreien Reinraumhandschuhe sind flexibel und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • 12 in. Länge
  • Beidseitig tragbar
  • AQL 1,5
  • Texturierte Finger, puderfrei
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • ESD-Eigenschaften
  • Verarbeitet, um sicherzustellen ISO Kompatibilität mit Klasse 5
  • Geeignet für Produktion und Fertigung,  Kontrollierte und kritische Umgebungen,  Labor und &Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BIOTAC-S
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm