Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15228288
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15228288
Marke: Ansell™ SBDCCT3XL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steriler Einweg-Overall mit Daumenschlaufe für sicheren Halt
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Partikelarm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 3XL
Farbe Weiß
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDCCT
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 48-51 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 6 Fuß 4 Zoll bis 6 Fuß 6 Zoll
Höhe (metrisch) 194 bis 200 cm