Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kragen und Daumenschlaufe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Antistatische Eigenschaften
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
- Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
- Erhältlich in Größen von S bis 4XL
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Partikelarm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | M |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Modell | S-BDCCT |
| Größe (angloamerikanisch) Brustkorb | 36 - 39 in. |
| Größe (metrisch) Brustkorb | 92 bis 100 cm |
| Mehr anzeigen |