Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-5237456
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15683247
Marke: Ansell™ SBDFCS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz von Kopf bis Fuß
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Reißverschluss mit vorderer Abdeckung
  • Rutschfeste Sohlen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • ASTM D6978 05-GETESTET
  • HELMKE Trommel, getestet; niedriger Partikelgehalt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe S
Farbe Weiß
Stulpenform Elastisch
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDFC
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33–36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, pharmazeutische Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 4 in. bis 5 ft. 6 in.
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm