Learn More
Ansell Excell™ Reinraum-Nitrilhandschuhe, steril
Beschreibung
- 12 in. (30 cm) handspezifisch
- Steriles gammabestrahltes Nitril
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Hypoallergen
- Antistatische Eigenschaften
- Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
- Puderfrei, latexfrei, Rollrand, frei von Beschleunigern
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittel |
| Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |