Learn More
Ansell BioClean™ Extra BLAS sterile Latex-Reinraumhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12745825
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
200 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12745825 Mittel 200 Paare
12735825 Klein 200 Paare
12755825 Groß 200 Paare
12765825 Extragroß 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieses Produkt enthält Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden.
Artikelnummer. 12745825 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BLASM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 €
    662.18 € / 200 Paare
    Sparen 362.82 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden.
Die puderfreien, sterilen Handschuhe sind flexibel und extra lang, um Schutz bis zu den Ellenbogen zu bieten. Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Geringer Gehalt an Latexproteinen
  • Erweiterte Länge von 16 in. (40 cm)
  • Beidhändig, Rollrand
  • Puderfrei
  • Gammabestrahlt
  • Vollständig strukturiert für besseren Halt
  • Flexibel und bequem
  • Einfaches doppeltes Überziehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009 Kategorie III, EN 455 Teil 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen ISO Baureihe 4
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe Mittel
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,2 mil
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BLAS-M
Serie BioClean™ Extra BLAS
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm