Learn More
Ansell BioClean Extra™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Latex
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3827752
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
200 Paare
Dieses Produkt enthält Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden.
Artikelnummer. 12735825
Marke: Ansell BLASS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden.
Hoher Tragekomfort und Länge bis zum Ellenbogen für höheren Schutz vor Produktkontamination
  • Geringer Gehalt an Latexproteinen
  • Erweiterte Länge von 16 in. (40 cm)
  • Beidhändig, Rollrand
  • Puderfrei
  • Gammabestrahlt
  • Vollständig strukturiert für besseren Halt
  • Flexibel und bequem
  • Einfaches doppeltes Überziehen
Bestellinformation
Verpackung: ein Paar mit Ärmelbund pro Innenbeutel aus Kunststoff, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel aus Polyethylen, 20 Außenbeutel pro Kartoneinsatz, ein Kartoneinsatz pro Karton (200 Paar).
Compliance
Entspricht dem AQL-Dichtigkeitswert von 1.5. Gammabestrahlung auf einen SAL-Wert von 10-6, gemäß den Richtlinien der ISO 11137. Erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der ASTM D3578. Konform mit der ISO-Klasse 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009 Kategorie III, EN 455 Teil 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Beidhändig
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,2 mil
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BLAS-S
Serie BioClean™ Extra BLAS
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm