Learn More
Ansell BioClean™ Fusion™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 15298298
Click to view available options
Größe:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 15298298
Marke: Ansell SBFAP6065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Griffsicherheit und zytotoxischer Schutz
  • Texturierte Oberfläche
  • Länge: 30,5 cm (12 in.)
  • Antistatische Eigenschaften
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
  • Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
  • Puderfrei, Rollrand
  • Farbe: Grün
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Doppelt überziehbar
  • Polychloropren
  • Beidseitig tragbar
  • AQL 1,5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP 797, ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 und (EU)2016/425
Modell S-BFAP-6065
Serie BioClean™ Fusion S-BFAP
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm