Learn More
Ansell Bioclean Maxima
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10374505
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
Packungsgröße:
100 Paare
25 Paare
Artikelnummer. 10374505
Marke: Ansell BLLS75
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Schutz auf Schulterlänge – ohne Einbußen bei Flexibilität und Komfort dank Latex.
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
    • Naturfarben
    • Handspezifisch, anatomisch geformt
    • Texturierte Oberfläche für besseren Halt
    • Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spezifisch
Material Naturkautschuk
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell Gehäuse BLLS-75
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm