Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 12755925
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12755925 8,5 200 Paare
12705925 6 200 Paare
12715925 6,5 200 Paare
12725925 7 200 Paare
12735925 7,5 -
12745925 8 200 Paare
12765925 9 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12755925 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BPZS85
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Puderfreie, sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und eine geringe Partikelzahl. Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • Puderfrei, latexfrei
  • Getestet nach Norm ASTM D6978
  • ESD-Eigenschaften
  • Rollrand für Festigkeit
  • Chemisch beständig
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7 mil
Dicke (metrisch) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BPZS85
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm