Learn More
Ansell BioClean Vector™ unsterile Vinylhandschuhe
Artikelnummer. p-4246982
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15228248
Marke: Ansell BVAES
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine kostengünstige Alternative zu Nitril
  • 12 in. (30 cm) beidhändig
  • Nicht steriles Vinyl (PVC)
  • Puderfrei, latexfrei
  • Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt am Arm
  • ESD-Eigenschaften
  • Latex-Allergien des Typs 1 ausgeschlossen
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
  • Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm für Handschuhe EN420:2003 und der europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3)
  • Gemäß ISO 2859
  • Hergestellt in einem Werk mit Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und EU-Richtlinie 89/86/EWG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie I
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Farbe Durchsichtig
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Vinyl
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BVA-E-S
Serie BioClean™ Vector BVA-E
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm