Learn More
Invitrogen™ Luminescence Enhancer For Membrane Blotting Assays, Nitro-Block-II™ Enhancer
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
- Chemisch optimierte Formulierungen bieten eine verbesserte Signalintensität bei Blotting-Anwendungen mit Substratlösungen auf Dioxetan-Basis auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen
- Enhancer erhöht die Signalintensität, wodurch die Signalaufnahmezeit verkürzt wird
Erhöhte Signal- und Kurzschluss-Exposition
Ohne Enhancer ist das chemilumineszente Signal auf Nitrocellulosemembranen sehr schwach, was den Nachweis entweder unmöglich oder sehr zeitaufwändig macht. Mit Verstärker können kurze Belichtungen (10 bis 45 Minuten) auf demselben Material durchgeführt werden. Obwohl PVDF-Membranen keinen Nitro-Block-II Verstärker benötigen, sind die Belichtungszeiten mit Verstärker um das Zehnfache schneller. Dies ermöglicht sehr kurze Belichtungszeiten bei PVDF, die von 15 Sekunden bis 15 Minuten für Western Blots reichen. Nitro-Block-II-Enhancer kann mit CSPD-Substrat auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen verwendet werden. Nitro-Block-II-Enhancer sollte nur mit CDP-Star-Substrat auf Nitrocellulosemembranen verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lumineszenz-Verstärker |
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). |
| Format | Flasche(n) |
| Form | Flüssig |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Substrattyp | AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
| Substrat | Alkalische Phosphatase |
| Produktlinie | Nitro-Block-ll, NovaBright |
| Menge | 20 mL |