Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitroblautetrazoliumchlorid Monohydrat, blau, 90 %
Artikelnummer. p-3776801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10295220
Marke: Thermo Scientific Chemicals 128590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817.644 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
CAS 298-83-9, 67-56-1, 7732-18-5
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Summenformel C40H30Cl2N10O6
MDL-Nummer MFCD00150013
Synonym Nitro BT, Nitro blue tetrazolium
InChI-Schlüssel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Infrarotspektrum Echt
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formelmasse 867.69
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Reinheit (%) ≥88%
Verpackung Glasflasche
Farbe Gelb
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.