Learn More
Nitrobenzol, 100,0 %, 99,0 % Reinheit, für GC-Analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459121 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11459121 500 mL
11469121 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459121 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215585190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 98-95-3
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, nitro, nitro-benzene, unii-zi9w9e8g2z, nob, zi9w9e8g2z, chembl98797, nitroso benzene, keto-aniline, nitrosobenzene, acmc-209m6j
PubChem CID 11473
ChEBI CHEBI:27986
IUPAC-Name Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene
Namenshinweis For GC analysis
Farbe Gelb
Dichte 1.196g/mL at 25°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 500 mL
Formelmasse 123.12
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Flüssigkeit