Learn More
Nitrobenzene, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15672740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672740 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15608350 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
15642740 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
15652740 1 L Glasflasche 1 Liter
15662740 2 L Glasflasche 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15672740 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 252379500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 98-95-3
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.111
MDL-Nummer MFCD00007043
InChI-Schlüssel LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC-Name Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrobenzene
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Farbe Gelb
Dichte 1.196g/mL at 25°C
Siedepunkt 210°C to 211°C
Explosionsgrenze 0.4
Flammpunkt 88°C (190.4°F)
Zündpunkt 899°F
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1662
Beilstein 507540
Dampfdichte 4.2 (vs air)
Formelmasse 123.11g/mol
Dampfdruck 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Liquid