Learn More
Nitroethane-2,2,2-d3, CDN
Artikelnummer. 30313573
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30313573 0.5 g 0.50 Gramm
30315592 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313573
Marke: CDN CDND65530.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitroethane-2,2,2-D3
CAS 1219802-04-6
Summenformel C2 D3 H2 N O2
Menge 0.5 g
Synonym 1-Nitroethane-2,2,2-d3, Nitroethane-d3, Nitroethane-2,2,2-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,1,1-trideuterio-2-nitroethane
Molekulargewicht (g/mol) 78.085
Formelmasse 78.051 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity