Learn More
Nitrofural, Mikromol™
Artikelnummer. 17930616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930616 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17930616 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0943.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nitrofural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrofurazone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H6 N4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
SMILES NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name [(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)methylidenamino]harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 198.14
Menge 500 mg
Formelmasse 198,0389 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.