Learn More
Melford Nitrofurantoin
Artikelnummer. 30018590
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30018590
missing translation for 'mfr': Melford N51500100.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.
Nitrofurantoin works by inhibiting bacterial enzymes involved in the metabolism of certain compounds, leading to the disruption of bacterial DNA, RNA, and protein synthesis.
Researchers may use nitrofurantoin as a selective agent by incorporating it into culture media to promote the growth of cells or organisms that have been genetically engineered to express resistance to this antibiotic. It may have applications in microbiology and cell culture experiments, particularly in the context of antibiotic selection.
Spécification
CAS 67-20-9
Summenformel C8H6N4O5
Menge 100 g
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis