Learn More
Nitrofurantoin, 98%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar B24079.14
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11421077
  • 45.90 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nitrofurantoin is a nitrofuran antibiotic that is used as a substrate of bacterial nitrofuran reductase to study the interactions of active metabolites with DNA, ribosomal proteins and metabolic and pro-oxidant processes. It is an antibactericidal compound that has been historically prepared by the reaction of 1-aminohydantoin sulfate and 5-nitro-2-furaldehyde diacetate. It shows activity against many Gram-positive and Gram-negative bacteria. Nitrofurantoin is effective against enterococci, staphylococci, streptococci, corneybacteria, many strains of Escherichia coli.
Solubility
Soluble in water (<0.01g/100mL at 19°C), dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store under dry inert gas. It is hygroscopic in nature. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67-20-9
238.16
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
6604200
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
C8H6N4O5
MFCD00003224
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
CHEBI:71415
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Nitrofurantoin
C8H6N4O5
25g
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
6604200
238.16
67-20-9
MFCD00003224
Hygroscopic; Light sensitive
Soluble in water (<0.01g/100 ml at 19°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
238.16
CHEBI:71415
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Nitrofurantoin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrofurantoin
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation