Learn More
Nitrofurantoin, 98%, Thermo Scientific™
45.90 € - 574.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 67-20-9
Summenformel C8H6N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 238.16
MDL-Nummer MFCD00003224
InChI-Schlüssel NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonym nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
IUPAC-Name 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11421077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24079.14
25g
45.90 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11431077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24079.22
100g
136.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11441077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24079.36
500g
574.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nitrofurantoin is a nitrofuran antibiotic that is used as a substrate of bacterial nitrofuran reductase to study the interactions of active metabolites with DNA, ribosomal proteins and metabolic and pro-oxidant processes. It is an antibactericidal compound that has been historically prepared by the reaction of 1-aminohydantoin sulfate and 5-nitro-2-furaldehyde diacetate. It shows activity against many Gram-positive and Gram-negative bacteria. Nitrofurantoin is effective against enterococci, staphylococci, streptococci, corneybacteria, many strains of Escherichia coli.
Solubility
Soluble in water (<0.01g/100mL at 19°C), dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store under dry inert gas. It is hygroscopic in nature. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to light.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67-20-9
238.16
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
6604200
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
C8H6N4O5
MFCD00003224
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
CHEBI:71415
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Nitrofurantoin
C8H6N4O5
Hygroscopic; Light sensitive
Soluble in water (<0.01g/100 ml at 19°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
238.16
CHEBI:71415
98%
67-20-9
MFCD00003224
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
6604200
238.16
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H334-H341-H351-H361-H317
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P270-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P314-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-646-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MU2800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Produktidentifikator
  • Nitrofurantoin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrofurantoin