Learn More
Nitrofurantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11936821 100 g 100 Gramm
11926821 10 g 10 Gramm
11946821 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11936821 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 229381000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 67-20-9 | C8H6N4O5 | 238.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-20-9
Summenformel C8H6N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 238.16
MDL-Nummer MFCD00003224
InChI-Schlüssel NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Synonym nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrofurantoin
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
IUPAC-Name 1-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)methylidenamino]imidazolidin-2,4-dion
Formelmasse 238.16
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrofurantoin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.