Learn More
Nitrofurat, TRC
Artikelnummer. 30135777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135777 10 g 10 Gramm
30008421 250 mg 250 Milligramm
30003803 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49595510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-12-5
Summenformel C5H3NO5
Molekulargewicht (g/mol) 157.08
Synonym Nitrofuroic Acid, 5-Nitro-2-furancarboxylic Acid, 5-Nitro-2-furoic Acid, 5-Nitro-2-furylcarboxylic Acid, 5-Nitrofuroic Acid, 5-Nitropyromucic Acid, NSC 6452
IUPAC-Name 5-Nitrofuran-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=O)O)OC(=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrofurate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Formelmasse 157.0011