Learn More
Brady™ Stickstoff-Karte
Artikelnummer. 15328461 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
15328461 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15328461 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. N018374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60 €
    10.97 € / 1 Stück
    Sparen 1.63 €
    12% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Europäische Standard-Rohrmarkierungen erhöhen die Sicherheit und erleichtern die Wartung.
  • Die Rohrmarkierungen entsprechen der europäischen RAL-Farbnorm, und die chemischen Symbole für gefährliche Stoffe entsprechen den europäischen Verordnungen 1271/2008, 790/2009 und 286/2001.
  • Gefahren- und Risikosymbole werden, sofern relevant und erforderlich, automatisch auf beiden Seiten des Textes abgedruckt, und das Signalwort erscheint unterhalb des Textes. Dadurch entfällt für Sie die Suche nach dem passenden Symbol.
  • Die Marker sind mit einem kontrastierenden Rand in der gleichen Farbe wie der Text bedruckt, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
  • Die einzelnen Marker sind an beiden Enden mit einer ausgestanzten Pfeilspitze versehen: Entfernen Sie einfach die nicht benötigte Spitze.
Spezifikation
Beschreibung Einzelne Rohrmarkierungen auf einer Karte mit ausgestanzten Pfeilspitzen und Piktogrammen – Gas
Farbe Schwarz auf Gelb
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren und Ventilen
Menge 5 Pk.
Abmessungen (L x B) 12 x 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,47 in.
Länge (metrisch) 12 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Alternate Part Number Stickstoff 150X12CARD-T1-P2