Learn More
Domnick Hunter™ Stickstoffgenerator LCMS 20 l mit Kompressor 230 V, 50 Hz Domnick Hunter
Artikelnummer. 12802706
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen
12802706 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12802706 Lieferant Domnick Hunter™ Lieferanten-Nr. LCMS201E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22974.45 €
    17249.00 € / 1 Stück
    Sparen 5725.45 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Enthält Kompressor
Fassungsvermögen 20 l
Typ Stickstoffgasgenerator