Learn More
Hofmann Klaus™ Stickstoff-Schlenkrohr
Artikelnummer. 10430991
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
Enthält:
Konus mit Standardschliff
Standard-Erdkontakt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
10430991 10 ml Konus mit Standardschliff -
10547302 100 mL Konus mit Standardschliff -
10379700 10 ml Standard-Erdkontakt 1 Stück
10389700 25 mL Standard-Erdkontakt 1 Stück
10186580 50 mL Standard-Erdkontakt 1 Stück
10596912 25 mL Konus mit Standardschliff -
6 options
Artikelnummer. 10430991
Marke: Hofmann Klaus™ 20511.29
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Beschreibung Stickstoffrohr mit seitlichem Absperrhahn, mit Vollglasstopfen und Schlauchverbindung
Kapazität (metrisch) 10 ml
Typ Hals mit Normschliffkonus (14/23)
Enthält Konus mit Standardschliff