Learn More
Stickstoff-Set für ASTM D6366: N @ Leerwert, 0,1, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10 ng/μL in p-Xylol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrogen |
| CAS | 7727-37-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nitrogen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | N2 |
| Synonym | Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/N2/c1-2 |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | N#N |
| Element | Cu |
| Mehr anzeigen |