Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Artikelnummer. 11923421
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
250 ml
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
11923421 250 ml 1 Stück
11983411 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11923421 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 03370649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00 €
    76.80 € / 1 Stück
    Sparen 14.20 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 01-09-2026
Add to basket
Add to basket
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
  • Mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Absperrhahn
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Duran Glas