Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stickstoffröhrchen (Schlenk-Röhrchen) mit PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
Artikelnummer. 11983411
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11983411 10 ml 1 Stück
11923421 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11983411 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 03370613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    63.70 € / 1 Stück
    Sparen 55.30 €
    46% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • PTFE-Nadelventil-Sperrhahn
  • Mit konischer Schliffverbindung und PTFE-Absperrhahn
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Duran Glas